Learn More
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15198677
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15198677 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15198677
Marke: Thermo Scientific Acros 379740050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 102691-36-1 | C15H32N3OP | 301.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102691-36-1
Summenformel C15H32N3OP
Molekulargewicht (g/mol) 301.41
InChI-Schlüssel RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bis diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, bis diisopropylamino 2-cyanoethoxy phosphine, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl-n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphordiamidite, phosphorodiamidous acid, tetrakis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropyl-phosphordiamidite, 2-cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite, cetipd, 3-bis diisopropylamino phosphinooxy propanenitrile
PubChem CID 128153
IUPAC-Name 3-Bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanyloxypropannitril
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Dichte 0.9490g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 60°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.47
Menge 5 g
Relative Dichte 0.949
Formelmasse 301.41
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >