Learn More
2-Cyano-3-Fluorpyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484330
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Cyano-3-Fluorpyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484330
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11484330
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25767.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97509-75-6
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD06797501
InChI-Schlüssel VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-fluoropyridine
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Menge 5 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) ≥97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 ArtikelnummerH25767.03,H25767.06
Chargennummer5008A05U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH25767.06
Chargennummer10204127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH25767.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Cyano-3-Fluorpyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >