Learn More
2-Cumaranon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408547
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Cumaranon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408547
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11408547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18617.03
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-86-6
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.134
MDL-Nummer MFCD00005856
InChI-Schlüssel ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC-Name 3H-1-Benzofuran-2-on
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Coumaranone
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 1 g
Beilstein 114689
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
2-Cumaranon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >