Learn More
2-Chlorthioxanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499286
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlorthioxanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499286
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11499286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18131.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 86-39-5 | C13H7ClOS | 246.71 g/mol
2-Chlorothioxanthone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorthioxanthon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-39-5
Summenformel C13H7ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 246.71
MDL-Nummer MFCD00005067
InChI-Schlüssel ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothioxanthone, 2-chloro-9h-thioxanthen-9-one, 9h-thioxanthen-9-one, 2-chloro, unii-rgs87t004b, 2-chlorothiaxanthone, 2-chlorothioxanthene-9-one, sandoray 1050, 2-chloro-thioxanthone, pubchem10692, 2-chloro-9-thioxanthone
PubChem CID 618848
IUPAC-Name 2-Chlor-9H-thioxanthen-9-on
SMILES ClC1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorothioxanthone
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Flammpunkt 91°C (196°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 246.72
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
2-Chlorthioxanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >