Learn More
2-Chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chloropyrimidin ist ein nützliches Reagenz bei der Herstellung von Virostatika und anderen biologisch aktiven Verbindungen. Es wurde in der Synthese von4′ -(1,1′-(52 -Methoxyphenoxy)-[2,2′-bipyrimidin]-4,6-diyl)bis(1H-Prazol-3,1-Dyl))-Dianilin fluoreszierenden Farbstoffen, Biosensor für Proteinassays, 2-Amino-4-Heteroarylpyrimidine, cis- und trans-octahydropyrrolo [2,3]Pypyrinderivate verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. 33.3 mg löslich in 1 ml Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloropyrimidine |
Schmelzpunkt | 64°C to 67°C |
Siedepunkt | 75°C to 76°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 107171 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol. |
Formelmasse | 114.54 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10236310 | Analysenzertifikat | 03/07/2023 | A15394.22,A15394.09,A15394.14,A15394 |
10173699 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15394.22,A15394.09,A15394.14 |
10137229 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15394.22,A15394.09,A15394.14 |
10203545 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15394.22,A15394.09,A15394.14 |
10152924 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15394.22,A15394.09,A15394.14 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloropyrimidine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Chloropyrimidine