Learn More
2-Chlorphenethylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484205 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 19819-95-5 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19819-95-5
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00002888
InChI-Schlüssel IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
PubChem CID 88266
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenyl)ethanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenethylalcohol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5495 to 1.5515
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.19
Strukturformel ClC6H4CH2CH2OH
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenethylalcohol
Name des Produkts
2-Chlorphenethylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >