Learn More
2-Chlorethylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368210
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlorethylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10368210
Marke: Thermo Scientific Acros 221190050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1943-83-5
Summenformel C3H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 105.52
MDL-Nummer MFCD00002043
InChI-Schlüssel BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16035
IUPAC-Name 1-Chlor-2-isocyanatoethan
SMILES C(CCl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl isocyanate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2370g/mL
Siedepunkt 135°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH2NCO
Brechungsindex 1.4460 to 1.449
Menge 5 mL
Beilstein 04, III, 245
Relative Dichte 1.237
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 105.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number221190050,221190250
ChargennummerA0399942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number221190050,221190250
ChargennummerA0440340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number221190050,221190250,221190010
ChargennummerA0343526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number221190050,221190250,221190010
ChargennummerA0399942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2021 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Chlorethylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >