Learn More
2-Chlorethylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473517
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlorethylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473517
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11473517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17289.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105.521 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unverträglich mit Alkoholen. Amine, Oxidationsmittel. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1943-83-5
Summenformel C3H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 105.521
MDL-Nummer MFCD00002043
InChI-Schlüssel BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
PubChem CID 16035
IUPAC-Name 1-Chlor-2-isocyanatoethan
SMILES C(CCl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl isocyanate
Dichte 1.237
Siedepunkt 135°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 1071429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 105.52
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA17289.22,A17289.14,A17289.06
ChargennummerQ10K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 ArtikelnummerA17289.22,A17289.14,A17289.06
Chargennummer10249360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 ArtikelnummerA17289.22,A17289.14,A17289.06
Chargennummer10222273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 ArtikelnummerA17289.22,A17289.14,A17289.06
ChargennummerW23I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 ArtikelnummerA17289.22,A17289.14,A17289.06
Name des Produkts
2-Chlorethylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >