Learn More
2-Chlorbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302137
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlorbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302137
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07981.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorobenzoxazol wurde bei der Synthese von 2-(2-naphthylamino)benzoxazol mittels Reaktion mit 2-amino-1-naphthalenesulfonsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-18-9
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
MDL-Nummer MFCD00005766
InChI-Schlüssel BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Benzoxazol
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoxazole
Dichte 1.39
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.567
Menge 5 g
Beilstein 115982
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10195855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07981.14,L07981.06
Chargennummer10208654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07981.14,L07981.06
Chargennummer10216351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL07981.14,L07981.06
Chargennummer10205018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL07981.14,L07981.06
Chargennummer10139842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL07981.14,L07981.06
Name des Produkts
2-Chlorbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >