Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425107
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-6-Fluorbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425107
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15425107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32383.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187.616 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-74-6
Summenformel C7H3ClFNS
Molekulargewicht (g/mol) 187.616
MDL-Nummer MFCD04448822
InChI-Schlüssel ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
PubChem CID 2049870
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluoro-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 5 g
Formelmasse 187.62
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10211385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 ArtikelnummerH32383.06
Chargennummer10211385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH32383.06,H32383.03
Chargennummer10151373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH32383.06,H32383.03
Name des Produkts
2-Chlor-6-Fluorbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >