Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446747
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446747
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15446747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33863.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 799557-87-2
Summenformel C5H2ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 182.53
MDL-Nummer MFCD13189478
InChI-Schlüssel AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyrazin
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Siedepunkt 85°C (112 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 182.53
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >