Learn More
2-Chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
109.55 CHF - 303.51 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4548-45-2
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.54
MDL-Nummer MFCD00006240
InChI-Schlüssel BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78308
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10665332
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109740250
25 g Glasflasche
109.55 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10666934
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109741000
100 g Glasflasche
303.51 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals