Learn More
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10257897
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10257897
Marke: Thermo Scientific 429810010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62802-42-0
Summenformel C4H2ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 132.53
MDL-Nummer MFCD03788197
InChI-Schlüssel AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Fluorpyrimidin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 149°C to 162°C (1013.0 hPa)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 132.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >