Learn More
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451178
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132.522 g/mol
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5 -Fluoropyrimidin wird zur Herstellung 2,4 von -disubstituiertem-5-Fluoropyrimidin verwendet, einem biologisch aktiven Molekül, das in Krebsmedikamenten wie 5-Fluorouracil vorkommt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62802-42-0
Summenformel C4H2ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 132.522
MDL-Nummer MFCD03788197
InChI-Schlüssel AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Fluorpyrimidin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Dichte 1.073
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 132.52
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >