Learn More
2-Chlor-4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlor-4H-1,3,2benzodioxaphosphorin-4-on ist ein Reagenz, das bei der Phosphorylierung und Phosphylierung von Alkoholen und bei der Bildung von H-Phosphonaten verwendet wird. Zudem ein reaktives zyklisches Phosphitylierungsreagenz, das im Vergleich zu einem azyklischen Analogon, einfacher in schnelle Kupplungsraten und hydrolytische Spaltung involviert wird.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuron und Dimethylformamid.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Nicht verträglich mit Wasser und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one |
Schmelzpunkt | 36°C to 40°C |
Siedepunkt | 127°C to 128°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide. |
Formelmasse | 202.54 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10231900 | Analysenzertifikat | 28/12/2023 | B21086.06,B21086.14 |
10229097 | Analysenzertifikat | 20/07/2023 | B21086.06,B21086.14,B21086 |
10231900 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21086.06,B21086.14 |
10215926 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21086.06,B21086.14 |
10179065 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21086.06,B21086.14 |