Learn More
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10674755
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10674755
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10674755
Marke: Thermo Scientific Acros 397850050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 33034-67-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33034-67-2
Summenformel C5H2ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 182.53
MDL-Nummer MFCD00115111
InChI-Schlüssel FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773912
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5130g/mL
Siedepunkt 60°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.513
Formelmasse 182.53
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer341085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number397850010,397850050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >