Learn More
2-Chlor-4 -Ethoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15499757
2-Chlor-4 -Ethoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499757
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15499757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52990.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313545-44-7
Summenformel C8H10BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 200.43
MDL-Nummer MFCD02684318
InChI-Schlüssel GMFQJZUNQAJZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 2-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-ethoxyphenyl, 2-chloro-4-ethoxy phenylboronic acid, 2-chloro-4-ethoxyphenyl boranediol, boronic acid,b-2-chloro-4-ethoxyphenyl, acmc-1ctjv, 4-borono-3-chlorophenethole, 2-chloro-4-ethoxypheylboronicacid
PubChem CID 3539716
IUPAC-Name (2-Chlor-4-ethoxyphenyl)borons
SMILES CCOC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 104°bis 108 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 200.43
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF03Z015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chlor-4 -Ethoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™ >