Learn More
2-Chlor-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11307549
2-Chlor-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307549
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11307549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27957.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14345-97-2
Summenformel C5H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 132.61
MDL-Nummer MFCD00130083
InChI-Schlüssel KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
PubChem CID 84365
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Methylthiophen
SMILES CC1=C(Cl)SC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-methylthiophene
Dichte 1.211
Siedepunkt 147°C to 149°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 132.61
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10134975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chlor-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™ >