Learn More
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10010590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10010590
Marke: Thermo Scientific Acros 109500025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, C4H9Cl, CAS-Nummer-507-20-0, 2-Methyl-2-Chlorpropan, Propan, 2-Chlor-2-Methyl, 2-Chlorisobutan, Tert-Butylchlorid, t-Butylchlorid, Chlortrimethylmethan, Trimethylchloromethan, tert-Butylchlorid, t-Butylchlorid, 2-Methyl-2-Propylchlorid, 500 ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-20-0
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00000816
InChI-Schlüssel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2-methylpropane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -25.0°C
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 51.0°C to 52.0°C
Flammpunkt −27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCl
Brechungsindex 1.3838 to 1.3858
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Merck Index 15, 1563
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.51 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer109505000,109500250,109500025
ChargennummerA0462962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Artikelnummer109500250,109505000,109500025
ChargennummerA0454028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer109500250,109505000,109500025
ChargennummerA0399456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer109500250,109505000,109500025
ChargennummerA0400238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer109500250,109505000,109500025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl chloride
Name des Produkts
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >