Learn More
2-Carboxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342977
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Carboxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342977
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11342977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16301.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149105-19-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.939
MDL-Nummer MFCD01318118
InChI-Schlüssel KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733985
IUPAC-Name 2-Borbenzoesäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼220°C
Menge 250 mg
Beilstein 2835407
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10143958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL16301.03,L16301.06,L16301.MD
ChargennummerT11J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberL16301.03,L16301.06,L16301.MD
Chargennummer10140194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16301.03,L16301.06,L16301.MD
ChargennummerK03T020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16301.03,L16301.06,L16301.MD
Chargennummer10143958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16301.03,L16301.06,L16301.MD
Name des Produkts
2-Carboxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >