Learn More
2-Butin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10129172
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Butin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129172
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10129172
Marke: Thermo Scientific Acros 135140010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-17-3
Summenformel C4H6
Molekulargewicht (g/mol) 54.09
MDL-Nummer MFCD00009275
InChI-Schlüssel XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10419
IUPAC-Name But-2-yn
SMILES CC#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -32°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 24°C to 27°C
Flammpunkt -25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CCCH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.394
Menge 1 g
Beilstein 01, 249
Relative Dichte 0.69
Formelmasse 54.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number135140050,135140010
ChargennummerA0430042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2022 Catalog Number
ChargennummerA0428452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2021 Catalog Number135140050,135140010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Name des Produkts
2-Butin, Thermo Scientific Chemicals >