Learn More
2-Butanol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™ Artikelnummer.: 15681700
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
2-Butanol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681700
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15681700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 194402.5L
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-Butylalkohol, 2-Hydroxybutan, 2-Butylalkohol, S-Butylalkohol, Butylenhydrat, 1-Methylpropylalkohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanol
Schmelzpunkt -115 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 0.808 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 99 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.098
Flammpunkt 27 °C (80.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.397
Strukturformel CH3CH2CH(OH)CH3
Dampfdruck 12.5 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 773649
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: butan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Butanol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™ >