Learn More
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450773
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021063
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11450773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromopyridin wird bei der Herstellung einer Vielzahl von biologisch aktiven Verbindungen wie Antimalariamitteln verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Beta-Adrenozeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Wärmequellen, Funkenbildung und offenem Feuer fernhalten. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-04-6
Summenformel C5H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 157.998
MDL-Nummer MFCD00006219
InChI-Schlüssel IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC-Name 2-Brompyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine
Dichte 1.625
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 97°C (207°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.572
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105789
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 158
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >