Learn More
2-Brompropionylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromopropionyl bromide is used in the preparation of cellulose macroinitiator through direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. It is also used to prepare 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives and bromoester terminated poly(3-hexylthiophene). Further, it is used as a macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Brompropionylbromid wird bei der Herstellung von Cellulose-Makroinitiatoren durch direkte Acylierung von Cellulose in der ionischen Flüssigkeit 1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von 3-(2-Brompropionyl)-2-oxazolidonderivaten und Bromester-terminierten Poly(3-hexylthiophen) verwendet. Weiterhin wird es als Makroinitiator für die Atom-Transfer-Radikal-Polymerisation von Acrylaten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Trichlormethan, Diethylether, Benzol und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromopropionyl bromide |
Dichte | 2.061 |
Siedepunkt | 48°C to 50°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.521 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1071331 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with trichloromethane,diethyl ether,benzene and acetone. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromopropionyl bromide