Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als pharmazeutisches und agrochemisches Zwischenprodukt eingesetzt. Wird als Alkylierungsmittel für Mercaptane und andere schwefelhaltige Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromopropionic acid |
CAS | 598-72-1 |
Schmelzpunkt | 25°C |
Dichte | 1.7 |
Siedepunkt | 202°C to 203°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Summenformel | C3H5BrO2 |
Brechungsindex | 1.476 |
MDL-Nummer | MFCD00004211,MFCD00145205 |
Menge | 250 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10242460 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | A17569.30 |
GBFA033172 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17569.30 |
J7492A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17569.30 |
10233917 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17569.30 |
10201213 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17569.30 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Bromopropionic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromopropionic acid