Learn More
2-Bromphenylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10068761
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Bromphenylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10068761
Marke: Thermo Scientific Acros 350590050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 21906-31-0 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21906-31-0
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.08
MDL-Nummer MFCD03410431
InChI-Schlüssel TZIAZLUAMDLDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetone, 1-2-bromophenyl propan-2-one, 2-bromophenyl acetone, 1-2-bromophenyl-2-propanone, 1-acetonyl-2-bromobenzene, 2-propanone, 1-2-bromophenyl, o-bromo benyl methyl ketone, 1-2-bromophenyl acetone, o-bromo benzyl methyl ketone, pubchem23388Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734092
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylacetone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5575 to 1.5595
Menge 5 g
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0362088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer350590010,350590050
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenylacetone
Name des Produkts
2-Bromphenylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >