Learn More
2-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606884
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10606884
Marke: Thermo Scientific Acros 370111000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31106-82-8
Summenformel C6H6BrN·HBr
Molekulargewicht (g/mol) 252.94
MDL-Nummer MFCD01863544
InChI-Schlüssel JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
PubChem CID 2734720
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-pyridin;Hydrobromid
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149.0°C to 152.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2(C5H3N)
Menge 100 g
Formelmasse 252.94
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Name des Produkts
2-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >