Learn More
2-(Brommethyl)naphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
41.34 CHF - 485.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 939-26-4 |
---|---|
Summenformel | C11H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.10 |
MDL-Nummer | MFCD00004123 |
InChI-Schlüssel | RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromideMehr anzeigen |
PubChem CID | 70320 |
IUPAC-Name | 2-(Brommethyl)naphthalin |
SMILES | BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11490408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.06 |
5 g |
41.34 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11400418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.14 |
25 g |
156.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11410418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.22 |
100 g |
485.27 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert) und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
939-26-4 | |
221.10 | |
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N | |
70320 | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
C11H9Br | |
MFCD00004123 | |
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromideMehr anzeigen | |
2-(Brommethyl)naphthalin |
Spezifikation
2-(Bromomethyl)naphthalene | |
51°C to 55°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00004123 | |
636546 | |
Soluble in water (reacts),and chloroform. | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 | |
221.10 | |
221.1 |
939-26-4 | |
213°C (100 mmHg) | |
C11H9Br | |
UN3261 | |
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide | |
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Brommethyl)naphthalin | |
70320 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 213-359-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern