Learn More
2-(Brommethyl)-1-Methyl-1H-Benzimidazol-Hydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626994
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-40-8
Summenformel C9H10Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 306.001
MDL-Nummer MFCD09702343
InChI-Schlüssel WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229451
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-1-Methylbenzimidazol;Hydrobromid
SMILES CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 306
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Brommethyl)-1-Methyl-1H-Benzimidazol-Hydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ >