Learn More
2-Brombenzeneboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329425
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brombenzeneboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329425
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11329425
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18581.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 244205-40-1 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombenzolboronsäure wird verwendet, um grünere Amidierungen von Carbonsäuren und Aminen in katalytischen Mengen zu fördern. Diese Technologie erfordert keine Voraktivierung der Carboxylsäure oder die Verwendung von Kupplungsreagenzien.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244205-40-1
Summenformel C6H6BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.83
MDL-Nummer MFCD01114672
InChI-Schlüssel PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid
PubChem CID 2773294
IUPAC-Name (2-Bromphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 5 g
Beilstein 8542615
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 200.83
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY09J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 ArtikelnummerL18581.03,L18581.06
ChargennummerX26J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 ArtikelnummerL18581.03,L18581.06
ChargennummerZ06H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL18581.03,L18581.06
ChargennummerZ26A027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL18581.03,L18581.06
Chargennummer61301104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL18581.03,L18581.06
Name des Produkts
2-Brombenzeneboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >