Learn More
2-Bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromoaniline is used as a corrosion inhibitor, emulsifying and antiseptic agents. It is used in the rubber industry, e.g. diphenylguanidines, phenylenediamines mercaptobenzothiazoles, aniline ketones and etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Bromanilin wird als Korrosionsschutzmittel, Emulgator und Antiseptikum eingesetzt. Es wird in der Gummiindustrie eingesetzt, z. B. Diphenylguanidine, Phenylendiamine, Mercaptobenzothiazole, Anilinketone und vieles mehr.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 2-8 °C. Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten, starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoaniline |
Schmelzpunkt | 27°C to 31°C |
Dichte | 1.578 |
Siedepunkt | 228°C to 230°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Characteristic |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 172.03 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.