missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2‚-Bromoacetanilid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 614-76-6 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol

43.22 CHF - 140.70 CHF

Chemische Identifikatoren

CAS 614-76-6
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD00099252
InChI-Schlüssel VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC-Name N-(2-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10822631
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
436330050
5 g
43.22 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10586440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
436330250
25 g
140.70 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
2‚-Bromoacetanilid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt