Learn More
2-Brom-6-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15497698
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-6-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497698
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15497698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61193.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129540-65-3
Summenformel C11H11BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 267.13
MDL-Nummer MFCD11037772
InChI-Schlüssel HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59588248
SMILES BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-Brom-6-Morpholin-4-ylbenzonitril
Formelmasse 267.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11E040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61193.03,H61193.MD
Name des Produkts
2-Brom-6-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >