Learn More
2-Brom-4-chloranisol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Chemische Identifikatoren
CAS 60633-25-2
Summenformel C7H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
MDL-Nummer MFCD00079705
InChI-Schlüssel YJEMGEBDXDPBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroanisole, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy-benzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy, 4-chloro-2-bromoanisole, pubchem2629, 2-bromo4-chloroanisole, 4-chloro-2-bromanisole, 2-bromo-4-chloro anisole, acmc-1b9j6, ksc490k3r
PubChem CID 521935
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-Methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloroanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6250g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(Cl)OCH3
Brechungsindex 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589nm)
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.625
Formelmasse 221.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-chloroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Brom-4-chloranisol, 98 %, Thermo Scientific™ >