Learn More
2-Bromo-3-Methylpyridin-5-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid |
CAS | 1003043-34-2 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C6H7BBrNO2 |
MDL-Nummer | MFCD08274468 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc |
InChI-Schlüssel | IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Bromo-3-Methylpyridin-5-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur