Learn More
2-Brom-1-Indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445613
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-1-Indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445613
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11445613
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13511.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5400-80-6 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5400-80-6
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
MDL-Nummer MFCD00003798
InChI-Schlüssel RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 95444
IUPAC-Name 2-brom-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-indanol
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 50 g
Beilstein 2046877
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerJ5230C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 ArtikelnummerA13511.18,A13511.09
ChargennummerG5147A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13511.18,A13511.09
Chargennummer00016597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13511.18,A13511.09
Name des Produkts
2-Brom-1-Indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >