Learn More
2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
16.10 CHF - 111.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 258506-49-9
Summenformel C11H7BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 300.536
MDL-Nummer MFCD00662759
InChI-Schlüssel OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC-Name 2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10223142
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB05675CB
250 mg
16.10 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10170702
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB05675DA
1 g
34.83 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10301645
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB05675DE
5 g
111.07 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 06-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™