Learn More
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-Ethanon Hydrobromid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 280.95 |
Reinheit (%) | 90% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-Ethanon Hydrobromid, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur