Learn More
2-Benzylthiazolidin-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498748
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50739-30-5
Summenformel C11H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
MDL-Nummer MFCD09936775
InChI-Schlüssel SNFSDSLKMQQXDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-benzylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
PubChem CID 4285155
IUPAC-Name 2-Benzyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CSC(CC2=CC=CC=C2)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylthiazolidine-4-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 223.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Benzylthiazolidin-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >