Learn More
2-Benzylaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Benzylaminopyridine |
Schmelzpunkt | 93°C to 97°C |
Siedepunkt | 182°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 153°C (307°F) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 134309 |
Formelmasse | 184.24 |
Reinheit (%) | 98% |