Learn More
2-Benzyl-L-Prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448607
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Benzyl-L-Prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448607
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15448607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52080.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86116-84-9
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD16660381
InChI-Schlüssel LIHLFIASPODZOB-GFCCVEGCSA-N
Synonym 2-benzylproline, 2-benzyl-l-proline, r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 2-phenylmethyl, r-2-benzyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-alpha-benzyl-l-proline-hcl, r-a-benzyl-prolinecl, 2r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, r-a-benzyl proline?hcl, r-alpha-benzylproline hcl
PubChem CID 2761822
IUPAC-Name (2R)-2-benzylpyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyl-L-proline hydrochloride
Schmelzpunkt 270°C to 272°C
Menge 250 mg
Formelmasse 241.72
Optische Drehung −33° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW26D046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52080.03,H52080.MD
ChargennummerT13B022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52080.03,H52080.MD
ChargennummerW15D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52080.03,H52080.MD
ChargennummerL03W007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52080.03,H52080.MD
Name des Produkts
2-Benzyl-L-Prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >