Learn More
2-Benzyl-D-prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448507
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Benzyl-D-prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448507
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15448507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52019.03
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1111130-04-1
Summenformel C12H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 241.72
MDL-Nummer MFCD06659152
InChI-Schlüssel SPHJFGQFCBZKRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, s-alpha-benzylproline hcl, 2-benzyl-d-proline hydrochloride, 2s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, d-proline,2-phenylmethyl, s-2-benzyl-d-proline hydrochloride, s-alpha-benzyl-proline hydrochloride, 2-benzyl-d-proline-hydrogen chloride 1/1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45026885
SMILES Cl.OC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyl-D-proline hydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2-benzylpyrrolidin-2-Carbonsäurehydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 241.72
Optische Drehung +33° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL02W034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52019.03
ChargennummerD17Z048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52019.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Benzyl-D-prolin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >