Learn More
2-Azetidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10882451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 930-21-2 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-21-2
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00013328
InChI-Schlüssel MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xab
PubChem CID 136721
ChEBI CHEBI:327119
IUPAC-Name Azetidin-2-on
SMILES C1CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Azetidinone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72.5°C to 76.5°C
Siedepunkt 106°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer345423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Artikelnummer432960010,432960050
Chargennummer341069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Artikelnummer432960010,432960050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Azetidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Azetidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >