Learn More
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
79.37 CHF - 951.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 402960-38-7 |
---|---|
Summenformel | C10H16BN3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.067 |
MDL-Nummer | MFCD06795685 |
InChI-Schlüssel | BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneMehr anzeigen |
PubChem CID | 17750212 |
IUPAC-Name | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15491196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54451.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15471196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54451.03 |
1 g | N/A | ||||||
15481196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54451.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester wird bei der Herstellung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Säuren. Lagerung bei -2 °C.
Chemische Identifikatoren
402960-38-7 | |
221.067 | |
BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N | |
17750212 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N |
C10H16BN3O2 | |
MFCD06795685 | |
2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneMehr anzeigen | |
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin |
Spezifikation
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester | |
206°C to 208°C | |
MFCD06795685 | |
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform. | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N | |
221.067 | |
221.06 |
402960-38-7 | |
C10H16BN3O2 | |
2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N | |
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin | |
17750212 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern