Learn More
2-Aminopyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479993
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminopyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479993
50 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Artikelnummer. 11479993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13052.18
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Aminopyrazine acts as a raw material in a four-component synthesis of imidazolidines. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminopyrazin fungiert als Rohstoff in einer Vier-Komponenten-Synthese von Imidazolidinen. Es wird auch als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5049-61-6
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.105
MDL-Nummer MFCD00006137
InChI-Schlüssel XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
PubChem CID 78747
IUPAC-Name Pyrazin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(C=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrazine
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 50 g
Beilstein 107025
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS24I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog NumberA13052.14,A13052.06,A13052.18
Chargennummer10145757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13052.14,A13052.06,A13052.18
ChargennummerM18H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13052.14,A13052.06,A13052.18
Chargennummer10163815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13052.14,A13052.06,A13052.18
ChargennummerU17H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13052.14,A13052.06,A13052.18
Name des Produkts
2-Aminopyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >