Learn More
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10675322
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10675322
Marke: Thermo Scientific Acros 104261000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-55-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00007690
InChI-Schlüssel CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC-Name 2-Aminophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°bis 177 °C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 164°C (15.0 Mbar)
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 13, 354
Merck Index 15, 457
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Aminophenol
Name des Produkts
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals >