Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminooxazole |
Schmelzpunkt | 93°C to 95°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 84.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254307 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | H34360.06,H34360.03 |
10250892 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | H34360.06,H34360.03 |
10202024 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H34360.06,H34360.03 |
U11C010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H34360.06,H34360.03 |
10231594 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H34360.06,H34360.03 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Aminooxazole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Oxazolamine