Learn More
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405980
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405980
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11405980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl α-aminoisobutyrat wird als spezifisches Substrat des Aminosäuretransportsystems und in Studien über Aminosäuretransportsysteme verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15028-41-8
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.606
MDL-Nummer MFCD00214247
InChI-Schlüssel NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
IUPAC-Name Methyl2-amino-2-methylpropanoat;Hydrochlorid
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 ArtikelnummerH26550.03,H26550.06
Chargennummer10157064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26550.03,H26550.06
Chargennummer10234352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26550.03,H26550.06
Chargennummer10142850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26550.03,H26550.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 2-methylalaninate-hydrogen chloride
Name des Produkts
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >