Learn More
(+/-)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
44.00 CHF - 176.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13952-84-6 |
---|---|
Summenformel | C4H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.14 |
MDL-Nummer | MFCD00008094 |
InChI-Schlüssel | BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote |
PubChem CID | 24874 |
ChEBI | CHEBI:74526 |
IUPAC-Name | Butan-2-amin |
SMILES | CCC(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11449923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13014.AP |
500 mL |
44.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11459923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13014.0F |
2500 mL |
176.00 CHF
2500 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(+/-)-2-Aminobutan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kohlendioxid.
Chemische Identifikatoren
13952-84-6 | |
73.14 | |
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N | |
24874 | |
Butan-2-amin |
C4H11N | |
MFCD00008094 | |
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote | |
CHEBI:74526 | |
CCC(C)N |
Spezifikation
(+/-)-2-Aminobutane | |
-104°C | |
12.5 | |
−19°C (−2°F) | |
C4H11N | |
MFCD00008094 | |
1361345 | |
14,1544 | |
Soluble in water. | |
CCC(C)N | |
73.14 | |
CHEBI:74526 | |
98% |
13952-84-6 | |
0.722 | |
63°C to 64°C | |
Amine-like | |
1.393 | |
UN2733 | |
Luftempfindlich | |
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote | |
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N | |
Butan-2-amin | |
24874 | |
73.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H314-H318-H302-H332
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H301-H314-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-732-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EO3325000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen