Learn More
2-Aminobenzotrifluorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
15.88 CHF - 575.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 88-17-5
Summenformel C7H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.13
MDL-Nummer MFCD00007718
InChI-Schlüssel VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10647242
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
103180050
5 mL Glasflasche
15.88 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10182220
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
103181000
100 mL Glasflasche
51.26 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10152270
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
103185000
500 mL Glasflasche
156.78 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10117623
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
103180025
2.5 L Glasflasche
575.87 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Aminobenzotrifluorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals